Learn More
5-Bromo-2-pyridineacetic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15435977
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
15435977 1 g 1g
15445977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15435977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33181.03
 Restricted Item
Estimated Shipment: 26-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 192642-85-6 | Molecular Formula: C7H6BrNO2 | Molecular Weight: 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 192642-85-6
Molecular Formula C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
MDL Number MFCD09999983
InChI Key ATKULCGQSLCGEK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 5-bromopyridine-2-acetic acid, 5-bromopyridin-2-yl acetic acid, 2-pyridineacetic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridineacetic acid, 5-bromo-pyridin-2-yl-acetic acid, 5-bromo-pyridylacetic acid, acmc-209ew7, 5-bromo-2-pyridyl acetic acid, 5-bromo-2-pyridinyl acetic acid
PubChem CID 46238459
IUPAC Name 2-(5-bromopyridin-2-yl)acetic acid
SMILES OC(=O)CC1=NC=C(Br)C=C1
Specifica
Melting Point 120°C to 123°C
Quantity 1 g
Formula Weight 216.03
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Bromo-2-pyridineacetic acid
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.