Learn More
5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31033079
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
31033079 1 kg 1kg
31015157 25 g -
31021437 100 g -
31020436 500 g -
31031560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 31033079 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1318691000g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 104-50-7
Molecular Formula C8H14O2
MDL Number MFCD00005402
Quantity 1 kg
SMILES O=C1OC(CCCC)CC1
Molecular Weight (g/mol) 142.20
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Butyldihydrofuran-2(3H)-one
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.