missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Chloro Acesulfame, TRC
Specifications
Specifications
| Quantity | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H4ClNO4S/c1-2-3(5)4(7)6-11(8,9)10-2/h1H3,(H,6,7) |
| Formula Weight | 196.955 |
| Percent Purity | >95% |
| Chemical Name or Material | 5-chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide |
| Grade | HPLC |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?