Learn More
5-Cyanopentylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475365
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Packungsgröße:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15475365 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15475365 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58480.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Air Sensitive. Incompatible with oxidizing agents, acid chlorides. Store under dry inert gas. Protect from humidity and moisture. Store away from air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1443250-11-0
Molecular Formula C6H10BrNZn
Linear Formula N≡C(CH2)5ZnBr
MDL Number MFCD08741503
Quantity 50 mL
UN Number UN3399
Sensitivity Air sensitive; May form a precipitate
Synonym 5-cyanovalerylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-cyanovalerylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-cyanopentylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Solubility Information Reacts with water.
InChI Key UODGVECCRVRLMB-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCCCC#N.[Zn+]Br
IUPAC Name bromozinc(1+);hexanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 241.437
PubChem CID 11425010
Formula Weight 241.44
Chemical Name or Material 5-Cyanopentylzinc bromide, Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.