Få mere at vide
5-Fluoroanthranilic Acid, TRC
Artikelnummer. 30402975
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity
30402975 1 g
30401584 250 mg
30390431 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30402975 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5877501G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-08-2
Molecular Formula C7 H6 F N O2
Molecular Weight (g/mol) 155.13
IUPAC Name 2-amino-5-fluorobenzoic acid
SMILES Nc1ccc(F)cc1C(=O)O
Tekniske data
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Formula Weight 155.0383
Chemical Name or Material 2-Amino-5-fluorobenzoic Acid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.