Learn More
5-Hydroxy Rosiglitazone Sulfate, TRC
Product Code. 30392157
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
Packungsgröße:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30392157 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30392157 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9534501MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material 5-Hydroxy Rosiglitazone Sulfate
CAS 288853-63-4
Molecular Formula C18 H19 N3 O7 S2
Quantity 1 mg
Synonym 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-[methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]- (9CI, ACI), 5-[[4-[2-[Methyl[5-(sulfooxy)-2-pyridinyl]amino]ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione (ACI), Sulfuric acid mono[6-[[2-[4-(2,4-dioxothiazolidin-5-ylmethyl)phenoxy]ethyl]methylamino]pyridin-3-yl] ester
InChI Formula InChI=1S/C18H19N3O7S2/c1-21(16-7-6-14(11-19-16)28-30(24,25)26)8-9-27-13-4-2-12(3-5-13)10-15-17(22)20-18(23)29-15/h2-7,11,15H,8-10H2,1H3,(H,20,22,23)(H,24,25,26)
SMILES CN(CCOc1ccc(CC2SC(=O)NC2=O)cc1)c3ccc(OS(=O)(=O)O)cn3
IUPAC Name [6-[2-[4-[(2,4-dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)methyl]phenoxy]ethyl-methylamino]pyridin-3-yl] hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 453.49
Formula Weight 453.0664
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.