missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Hydroxyadamantan-2-one, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31073321
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31073321 1 g
31072858 100 g
31058217 500 g
31058023 10 g
31059134 5 g
31065726 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31073321 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1041931g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Spécification

CAS 20098-14-0
Molecular Formula C10H14O2
MDL Number MFCD00192211
Quantity 1 g
SMILES O=C1C2CC3CC(C2)(O)CC1C3
Molecular Weight (g/mol) 166.22
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 5-Hydroxyadamantan-2-one
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.