Learn More
5-Methylbenzoxazole, 99%
Product Code. 11445177
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11445177 25 g 25g
11425177 1 g 1g
11435177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11445177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22596.14
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 10531-78-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10531-78-9
Molecular Formula C8H7NO
Molecular Weight (g/mol) 133.15
MDL Number MFCD00216938
InChI Key UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
IUPAC Name 5-methyl-1,3-benzoxazole
SMILES CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Spezifikation
Melting Point 41°C to 44°C
Quantity 25 g
Formula Weight 133.15
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 5-Methylbenzoxazole
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.