Få mere at vide
5-Nitrofuraldehyde Diacetate, TRC
Artikelnummer. 30137612
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30137612 1 g 1g
30136519 500 mg 500mg
30011640 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137612 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4959001G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92-55-7
Molecular Formula C9 H9 N O7
Molecular Weight (g/mol) 243.17
Synonym (5-Nitrofuran-2-yl)methylidene Diacetate, Nitrofural Imp. B (EP), Nifuroxazide Imp. C (EP)
IUPAC Name [acetyloxy-(5-nitrofuran-2-yl)methyl] acetate
SMILES CC(=O)OC(OC(=O)C)c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
Formula Weight 243.0379
Chemical Name or Material (5-Nitrofuran-2-yl)methylene Diacetate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.