missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Bromo-7H-purine, 98%, BLD Pharm™

Product Code. 31448398
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31448398 1 g
31437764 250 mg
31436253 25 g
31445493 10 g
31443038 100 g
31445421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31448398 Fornitore BLD Pharm N. del fornitore BD1085711g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

CAS 767-69-1
Molecular Formula C5H3BrN4
MDL Number MFCD00022648
Quantity 1 g
SMILES BrC1=NC=NC2=C1NC=N2
Molecular Weight (g/mol) 199.01
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 6-Bromo-7H-purine
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.