Learn More
6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10245844
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging unitSize
10245844 1 g Amber Glass Bottle 1g
10615165 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10245844 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC58201DA
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-78-1
Molecular Formula C11H13NO4
Molecular Weight (g/mol) 223.228
MDL Number MFCD11100042
InChI Key UEWVONKWINVFRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinic acid, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinicacid, 4-6-carboxypyridin-2-yl oxy tetrahydro-2h-pyran, 2-carboxy-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridine-2-carboxylic acid, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 43811039
IUPAC Name 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Spezifikation
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 223.23
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-(Tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carboxylic acid
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.