Learn More
R&D Systems™ 7-Ethoxyresorufin
Description
7-Ethoxyresorufin is a fluorometric substrate of cytochrome P450.
Specifications
Specifications
| CAS | 5725-91-7 |
| Quantity | 10 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | Cytochrome P450 |
| Molecular Formula | C14H11NO3 |
| Formula Weight | 241.24g/mol |
| Product Type | Substrate |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?