Learn More
TdB Labs AB 70 kDa Q-dextran for Ion-exchange Chromatography and Biomolecular Studies
Artikelnummer. 30216397
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
Packungsgröße:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30216397 10 g 10g
30216406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30216397 Lieferant TdB Labs AB Lieferanten-Nr. QD70_10g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 13-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Q-dextran is a positively charged dextran modified with quaternary ammonium groups. It is used in ion exchange chromatography, biochemical assays, and for studying electrostatic interactions with negatively charged biomolecules.
  • Storage and Stability:
    • Store dry at room temperature, protected from moisture and light.
    • Stable for extended periods under recommended storage conditions without loss of charge properties.
  • Spezifikation
    Quantity 10 g
    Product Type Modified Dextran
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.