Learn More
8-Methylquinoline, 97%
Product Code. 10752491 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
10752491 25 g Glass bottle 25g
10037832 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10752491 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 303620250
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 611-32-5 | C10H9N | 143.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 611-32-5
Molecular Formula C10H9N
Molecular Weight (g/mol) 143.19
MDL Number MFCD00006810
InChI Key JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 8-methyl, 8-methyl-quinoline, ccris 408, 8-methyl, o-toluquinoline, 8-metyl quinoline, 8-methyl quinoline, pubchem5806, acmc-209mpf, dsstox_cid_888
PubChem CID 11910
ChEBI CHEBI:48984
IUPAC Name 8-methylquinoline
SMILES CC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point -80°C
Color Yellow
Density 1.0500g/mL
Boiling Point 245°C to 248°C
Flash Point 104°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.6140 to 1.6160 (20°C, 589nm)
Quantity 25 g
Specific Gravity 1.05
Formula Weight 143.19
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 8-Methylquinoline, 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.