Learn More
STEMCELL Technologies A 83-01
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
Beskrivning
- A 83-01 is a potent inhibitor of activin receptor-like kinase (ALK) including ALK5 (type I transforming growth factor-β receptor), ALK4 (type IB activin receptor), and ALK7 (type I NODAL receptor) with IC50 = 12, 45, and 7.5 nM, respectively (Tojo et al.)
- Facilitates the conversion of epiblast stem cells to the naїve pluripotent state (Zhou et al.; Li et al.)
- In combination with PD0325901, enables OCT4-mediated reprogramming (Zhu et al.)
- Inhibits mesoderm and endoderm specification (Zhang et al.)
- Disrupts epithelial to mesenchymal transition through inhibition of the SMAD signaling pathway (Tojo et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 909910-43-6 |
| Quantity | 50 mg |
| Molecular Formula | C25H19N5S |
| Purity | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering