Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
- Height: 160 mm
- Use up to 4 baskets per cart.
- Suitable for washing test tubes.
- Maximum tube height: 150 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Stainless Steel |
| Product Type | Basket |
| Holds | Test Tubes (up to 150 mm in height) |
| Model | A130 |
| For Use With (Equipment) | Tiva Washer |
| Height (English) | 6.3 in. |
| Height (Metric) | 160 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?