Learn More
Tocris Bioscience™ Abacavir hemisulfate
Codice prodotto. 18766818
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18766818 50 mg 50mg
18730268 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18766818 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 4148/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reverse transcriptase inhibitor; antiretroviral
Abacavir hemisulfate is a competitive reverse transcriptase inhibitor; inhibits HIV replication. Orally active and brain penetrant. Antiretroviral agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purity 99%
Molecular Formula (1 S,4 R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9 H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemisulfate
CAS 188062-50-2
Content And Storage 4°C
Quantity 50 mg
Product Type Abacavir hemisulfate
Molecular Weight (g/mol) M.W. (Observed): 335.37
Inhibitors Abacavir hemisulfate
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.