Learn More
Invitrogen™ Abagovomab Recombinant Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Recombinant Monoclonal Antibody
477.00€ - 1204.00€
Specifications
Antigen Abagovomab
Concentration 1 mg/mL
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Applications ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Classification Recombinant Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30284096
GREENER_CHOICE
View Documents
Invitrogen™
MA559063
100 μg
477.00€
100µg
View alternative products
Save Up to 
»
30284716
View Documents
Invitrogen™
MA559064
1 mg
1204.00€
1mg
View alternative products
Save Up to 
»
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Abagovomab is a biosimilar that targets idiotope of anti- Mus musculus monoclonal antibodyOC126.
Especificaciones
Especificaciones
Abagovomab
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Lyophilized
IgG1
Human
ACA125; MEN-2234; OC126
Antibody
1 mg/mL
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Unconjugated
Human
RUO
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Primary
Protein A
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado