Learn More
Beskrivelse
- Host Species: Donkey
- Clonality: Polyclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA, ICC, IHC-P, WB
- Species Reactivity: Goat
- Storage Buffer: PBS, BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Immunogen
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | HRP |
| Formulation | pH: 6.8 - 7.4, Preservative: 0.05% CMIT/MIT based preservative |
| Host Species | Donkey |
| Purification Method | Affinity purification Immunogen |
| Quantity | 1 mg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?