Learn More
Beskrivelse
- Applications: WB
- Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
- Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
- Form: Liquid
Tekniske data
Tekniske data
| Applications | Western Blot |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES |
| Gene Symbols | NDUFB8 |
| Quantity | 300 μg |
| Regulatory Status | RUO |
| Whole Molecule | Yes |
| Primary or Secondary | Secondary |
| Test Specificity | This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey. |
| Target Species | Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?