missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACAA1 Antibody (CL2650) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-42380UV
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
ACAA1 Monoclonal antibody specifically detects ACAA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
| ACAA1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| Acetyl-CoA acyltransferase, acetyl-CoA acyltransferase 1, EC 2.3.1, peroxisomal | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P09110, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Proteases & Other Enzymes, Signal Transduction | |
| 30 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL2650 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto