missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACE-2 Antibody (535919) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB9332A
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
ACE-2 Monoclonal antibody specifically detects ACE-2 in Human, Rat, Hamster samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifikationer
| ACE-2 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat, Hamster | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 535919 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| ACEHangiotensin I converting enzyme 2, ACE-related carboxypeptidase, angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2, angiotensin-converting enzyme 2, Angiotensin-converting enzyme homolog, DKFZp434A014, EC 3.4.17, EC 3.4.17.23, Metalloprotease MPROT15 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ACE-2, Gln18-Ser740, Accession # Q9BYF1 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology, Virology Bacteria and Parasites | |
| 59272 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering