Learn More
Invitrogen™ Acid Phosphatase 1 Monoclonal Antibody (475417)
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA561515
Product Code. 30533725
  • 482.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Low molecular weight protein tyrosine phosphtases, including the human red cell phosphatase, HCPTP, are widely expressed cytosolic proteins of approximately 18 kDa that exist in distinct isoforms and are highly selective for phosphotyrosine over phosphoserine or phosphotyrosine. The HCPTP-A and HCPTP-B proteins expressed in human red cells and placenta are fast and slow forms of red cell acid phosphatase5. Like other tyrosine phosphatases, HCPTP is sensitive to inhibition by vanadate, and has a catalytic mechanism that involves formation of a cystinylphosphate intermediate6. The crystal structure of the bovine heart derived enzyme BHPTP shows a four-stranded central parallel b sheet with flanking a helices and an active site cysteine residue in the typical tyrosine phosphatase sequence context, CXXXXXR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Acid Phosphatase 1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
P24666, P41498, Q9D358
ACP1
E. coli-derived recombinant human LMW-PTP/ACP1, Ala2-His158.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2b
Western Blot
475417
Unconjugated
ACP1
4632432E04Rik; acid phosphatase; acid phosphatase 1; acid phosphatase 1, soluble; acid phosphatase of erythrocyte; acp1; Acp-1; Acp1-PA; adipocyte acid phosphatase; Adult cuticle protein 1; AI427468; CG7216; CG7216-PA; cytoplasmic phosphotyrosyl protein phosphatase; Dacp-1; Dmel\CG7216; Dmel_CG7216; HAAP; HAAP betaÊ; hypothetical protein; LMW-PTP; LMW-PTPase; LMW-PTP-I low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase isozyme 1; Low molecular weight cytosolic acid phosphatase; low molecular weight phosphotyrosine protein phosphatase; MGC111030; MGC3499; phosphatase 1, soluble; protein tyrosine phosphatase; ptpase; RCJMB04_11a4; Red cell acid phosphatase 1; RH03221p; testicular secretory protein Li 37; Unknown (protein for MGC:128334)
Mouse
Protein A/G
RUO
11431, 24161, 52
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt