Learn More
Waters Corporation ACQUITY BEH Shield RP18 Column
Product Code. 13197569
Encompass
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
Quantity:
1/Ea.
3/Pk.
Unit Size:
Each
Pack of 3
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Length (Metric) Diameter (Metric) Quantity unitSize
13197569 50 mm 2.1 mm 3/Pk. Pack of 3
13272900 100 mm 1 mm 1/Ea. Each
10398604 50 mm 2.1 mm 1/Ea. Each
13282900 100 mm 2.1 mm 1/Ea. Each
13177569 50 mm 1 mm 3/Pk. Pack of 3
13187569 100 mm 1 mm 3/Pk. Pack of 3
13262900 50 mm 1 mm 1/Ea. Each
13107579 100 mm 2.1 mm 3/Pk. Pack of 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 13197569 Supplier Waters Corporation Supplier No. 176000876
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ACQUITY BEH Shield RP18 columns complement the ACQUITY BEH C18 and C8 phases and provide a necessary and powerful tool for HPLC method development.
  • The embedded carbamate group in the bonded phase ligand provides alternate selectivity, especially for phenolic compounds compared to straight chain alkyl columns.
Spezifikation
Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 50 mm
Max. Pressure 18000 psi (1240 Bar)
Particle Shape Spherical
Particle Size 1.7 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 3/Pk.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.