Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Amide Column
Description
- Based on BEH technology the ACQUITY Amide columns offer a chemically stable, trifunctionally bonded amide phase that is stable from pH 2 to 12 to enable the separation of polar analytes that span a wide range of polarity, structural moiety and pKa.
Specifications
Spezifikation
| Diameter (Metric) | 2.1 mm |
| Length (Metric) | 100 mm |
| Max. Pressure | 18000 psi (1240 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 1.7 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L68 |
| Endcapped | No |
| Type | Column |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?