Learn More
Acyclovir, TRC
Code produit 17921235
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17921235 25 mg 25mg
17992655 50 mg 50mg
17924085 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17921235 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA19240025MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59277-89-3
Molecular Formula C8 H11 N5 O3
Molecular Weight (g/mol) 225.2
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir
IUPAC Name 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-one
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
Spécification
Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Formula Weight 225.0862
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Aciclovir
Grade HPLC