Specifications
Specifica
| Melting Point | 324.0°C |
| Quantity | 1 g |
| Formula Weight | 412.53 |
| Chemical Name or Material | Adapalene |
Sicurezza e movimentazione
- Adapalene
- Warning
- Reproductive toxicity Category 2
- H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Adapalene
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.