Få mere at vide
Få mere at vide
Additive Manufacturing Powder, Stainless Steel AISI 316L / S31603, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Additive Manufacturing Powder, Stainless Steel AISI 316L / S31603
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Copper/Aluminium/Carbon/Cobalt/Vanadium/Phosphorus/Oxygen/Nitrogen/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium/Bismuth/Hafnium/Hydrogen/Palladium/Yttrium/Cerium/Antimony/Boron/Cadmium/Calcium/Magnesium/Selenium/Tantalum/Tin/Zirconium/Titanium/Lead/Zinc/Tungsten/Arsenic/Niobium/Iron |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantity | 75 g |
| Form | Fine Powder |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Copper 0.0031 %/Aluminium 0.006 %/Carbon 0.006 %/Cobalt 0.006 %/Vanadium 0.006 %/Phosphorus 0.011 %/Oxygen 0.043 %/Nitrogen 0.081 %/Silicon 0.29 %/Manganese 1.56 %/Molybdenum 2.81 %/Nickel 13.9 %/Chromium 17.9 %/Bismuth (<0.0010) %/Hafnium (<0.0010) %/Hydrogen (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Cerium (<0.0020) %/Antimony (<0.0050) %/Boron (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Magnesium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Tantalum (<0.0050) %/Tin (<0.0050) %/Zirconium (<0.0050) %/Titanium (<0.0080) %/Lead (<0.0100) %/Zinc (<0.0100) %/Tungsten (<0.0120) %/Arsenic (0.001) %/Niobium (0.001) %/Iron (63.3) % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?