Learn More
AG12.5 Refractometer Calibration Fluid, Bellingham Stanley™
Artikelnummer. 12978574
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 x 5 mL
Packungsgröße:
Pack of 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
12978574 5 x 5 mL Pack of 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12978574 Lieferant Bellingham Stanley Lieferanten-Nr. 90507
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bellingham & Stanley offer a number of traceable calibration materials for verifying and calibrating refractometers. AG fluids and calibration oils are supplied in packs of 5 x 5mL glass bottles and accompanied by a UKAS Certificate of Calibration showing values at 20°C and 589.3nm, these certified reference materials provide an ideal solution to your refractometer calibration needs. Quartz Control Plates (QCP) are also offered for verifying and calibrating polarimeters and are supplied with a Certificate of Conformity showing values at sodium and NIR for both angular and sugar scales. A thermal block is available for use with Bellingham and Stanley ADP polarimeters, it houses the external temperature sensor enabling the use of quartz temperature compensation. QCPs can be supplied with UKAS Certificate of Calibration showing traceability to PTB as an optional service. For temperatures other than 20°C, both RI and Brix values are available from the manufacturer's website.
  • RI and Brix values
  • Wide choice of values
  • 12 month validity
  • UKAS Certificate of Calibration
  • Traceable to NIST and ICUMSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificate of Analysis UKAS Certificate of Calibration/Traceable to NIST and ICUMSA
Quantity 5 x 5 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.