Description
- Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons
- The medium thickness (20 mil or 0.51 mm) increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects
- Unlined for effective cleaning
- Available port sizes fit most isolator glove boxes
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance (Europe) | CE 0493|EN 388:2016 +A1:2018|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016|EN 388:2016|EN 420:2003 + A1:2009|Category III|UKCA 0321 |
| Chlorinated | No |
| Color | Black |
| Finger Thickness (English) | 20 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.51 mm |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neoprene Polymer |
| Palm Thickness (English) | 20 mil |
| Palm Thickness (Metric) | 0.51 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?