Learn More
AIF Antibody (4B2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00€ - 533.00€
Specifications
Antigen AIF
Clone 4B2
Dilution Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30043187
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26515-50ul
50 μL
343.00€
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
30043871
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-26515-100ul
100 μL
533.00€
100µL
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
AIF Monoclonal antibody specifically detects AIF in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Especificaciones
Especificaciones
AIF
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Rat
AIFapoptosis-inducing factor 1, mitochondrial, apoptosis-inducing factor, mitochondrion-associated, 1, COXPD6, MGC111425, PDCD8striatal apoptosis-inducing factor, programmed cell death 8 (apoptosis-inducing factor), Programmed cell death protein 8
A synthesized peptide derived from Human AIF [UniProt O95831]
Primary
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
4B2
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Inhibitors Activators and Regulators, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
9131
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado