Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Shoes
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | White |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 35 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 2600 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?