Learn More
AKT Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 10176-2-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16866383
  • 145.00€ / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The serine-threonine protein kinase encoded by the AKT1 gene is catalytically inactive in serum-starved primary and immortalized fibroblasts. AKT1 and the related AKT2 are activated by platelet-derived growth factor. The activation is rapid and specific, and it is abrogated by mutations in the pleckstrin homology domain of AKT1. It was shown that the activation occurs through phosphatidylinositol 3-kinase. In the developing nervous system AKT is a critical mediator of growth factor-induced neuronal survival. Survival factors can suppress apoptosis in a transcription-independent manner by activating the serine/threonine kinase AKT1, which then phosphorylates and inactivates components of the apoptotic machinery. Mutations in this gene have been associated with the Proteus syndrome. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
AKT
Polyclonal
Unconjugated
AKT1
AKT, AKT1, AKT2, AKT3, PKB, PKB ALPHA, PRKBA, Protein kinase B, Proto oncogene c Akt, RAC, RAC ALPHA, RAC PK alpha
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10000, 101910198, 11651, 11652, 207, 208, 23797, 24185, 25233, 29414, 378972, 560549
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P31749, P31750, P31751, P47196, P47197, Q60823, Q63484, Q9WUA6, Q9Y243
akt1, akt2, Akt3, akt3a
AKT Fusion Protein Ag0213
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human, Zebrafish
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado