Learn More
Al-23 Multibore Round Tube, O.D.: 1.2mm, Two 0.3mm Bores, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388467
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Packungsgröße:
100mm
200mm
250mm
300mm
400mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11388467 250 mm 250mm
11378467 100 mm 100mm
11308477 200 mm 200mm
11398467 300 mm 300mm
15411267 400 mm 400mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11388467 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032565.DT
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Al-23 Multibore Round Tube
Name Note Two bores
Quantity 250 mm
What is the maximum working temperature of Al-23 Tubes?
The maximum working temperature for the Al-23 Tube is 1950 degrees C.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.