Learn More
Alanine (L-Alanine), LoGiCal
Description
Alanine (L-Alanine)
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Analyte or Component Names | L-Alanine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C3 H7 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (S)-2-Aminopropanoic Acid, Aspartic Acid Imp. D (Pharmeuropa), L-Alanine, Alanine, L- (7 CI,8 CI), (2 S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, L-alpha-Alanine, L-alpha-Aminopropionic acid, alpha-Alanine, alpha-Aminopropionic acid, Aspartic Acid Impurity D, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity E, Magnesium Aspartate Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1 S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2 S)-2-aminopropanoic acid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?