Learn More
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Antibody (074), HRP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-89370H
Product Code. 18265028
  • 617.00€ / 0.10mL
Description
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta Monoclonal specifically detects Lymphotoxin-alpha/TNF-beta in Human samples. It is validated for Sandwich ELISA Detection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lymphotoxin-alpha/TNF-beta
Monoclonal
HRP
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
No cross-reactivity in ELISA with: Human TNFa Mouse TNFa Human TNFRII
Store at 4°C in the dark.
IgG
ELISA
74
Sandwich ELISA Detection
LT, LT-alpha, lymphotoxin alpha (TNF superfamily, member 1), TNFBlymphotoxin-alpha, TNFSF1TNF-beta, tumor necrosis factor beta, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 1
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Lymphotoxin-alpha/TNF-beta (P01374; Leu35-Leu205).
0.1 mL
Adaptive Immunity, Apoptosis, Asthma, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
4049
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt