Läs mer
Aldo-keto Reductase 1B10/AKR1B10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Specifikationer
Antigen Aldo-keto Reductase 1B10/AKR1B10
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18224351
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-57972
100 μL
593.00€
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
18629026
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP2-57972-25ul
25 μL
369.00€
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
Aldo-keto Reductase 1B10/AKR1B10 Polyclonal specifically detects Aldo-keto Reductase 1B10/AKR1B10 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Specifikationer
Specifikationer
Aldo-keto Reductase 1B10/AKR1B10
Polyclonal
Rabbit
Cancer, Lipid and Metabolism
AKR1B11, AKR1B12, aldo-keto reductase family 1 member B10, aldo-keto reductase family 1, member B10 (aldose reductase), aldo-keto reductase family 1, member B11 (aldose reductase-like), Aldose reductase-like, aldose reductase-like 1, aldose reductase-like peptide, Aldose reductase-related protein, ALDRLn, ARL1, ARL-1SI reductase, ARP, EC 1.1.1, EC 1.1.1.-, EC 1.1.1.21, hARP, HIS, HSI, MGC14103, Small intestine reductase
AKR1B10
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
Human
57016
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:FKLSDEEMATILSFNRNWRACNVLQ
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado