Learn More
Allyl Phenyl Ether, TRC
Product Code. 30328212
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30328212 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30328212 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA57221025G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Allyl Phenyl Ether
CAS 1746-13-0
Molecular Formula C9H10O
Quantity 25 g
Synonym Allyloxybenzene, NSC 4746, Phenyl 2-Propenyl Ether, Phenyl Allyl Ether, Phenylpropenyl Ether, (2-Propenyloxy)benzene, 1-(2-Propenyloxy)benzene, 1-Phenoxy-2-propene, 3-Phenoxy-1-propene, 3-Phenoxypropene, Ether Allyl Phenyl, (2-Propenyloxy)benzene
InChI Formula InChI=1S/C9H10O/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2
SMILES C=CCOc1ccccc1
IUPAC Name prop-2-enoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 134.18
Formula Weight 134.0732
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.