missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aloin A, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Aloin A (Barbaloin) |
| CAS | 1415-73-2 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C21 H22 O9 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-β-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305 |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| IUPAC Name | (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 418.39 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?