Learn More
Descrizione
SUIT FEATURES
- 3 piece hood
- Elasticated hood, wrists, waist and ankles
- 2-way front zipper with resealable storm flap
Specifica
Specifica
| Product Type | Chemical Protective Clothing |
| Size | 6X-Large |
| Gender | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Color | White |
| Disposable | Reusable |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?