Learn More
Descripción
- The AlphaTec™ 3000 Apron with Sleeves Ultrasonically Welded and taped - Model 214 chemical protective suit is made with a multi-layer barrier fabric, which offers wearers excellent protection against several chemicals, including inorganic and biological hazards
- These highly visible, bright yellow chemical protection coveralls improve worker safety in dimly lit environments
- Featuring welded and taped seams, this full chemical protection suit offers a strong barrier against harmful liquid and particles
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Apron |
| Size | X-Large |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Hook and Loop (Rear) |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| No. of Pockets | None |
| Seam Type | Welded and Taped |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?