Description
- The AlphaTec™ 3000 Oversleeves Ultrasonically Welded and Taped - Model 600 is an excellent addition to any chemical protective suit, as they are made of multi-layer barrier fabric that provides reliable protection against a wide range of chemicals
- These protective arm sleeves are in bright yellow, granting high visibility for improved workplace safety, particularly in low-light environments, besides providing durable protection against accidents and injuries
- The ultrasonically welded and taped seams of these forearm protection sleeves offer high levels of durability, ensuring no tearing and ripping
Specifications
Specifications
| Size | Standard |
| Product Type | Chemical-resistant Sleeve |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Yellow |
| Sterility | Non-sterile |
| Style | Elastic at Both Ends |
| Disposable | Single-use |
| Seam Type | Ultrasonically Welded |
| Latex Free | Yes |
| Certifications/Compliance | CE CATEGORY III (Type PB [3]-B, Type PB [4]-B, Type PB [6]-B, EN 14126 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?