Description
- Innovative multi-layer polymer design - nitrile/neoprene/nitrile layers
- Provides chemical protection against a wide range of chemicals from acids and bases to hydrocarbons and organic solvent
- Tested according to EN ISO 374:2016, permeation time > 30 minutes against 13 chemicals out of 18 listed
- Features the latest MICROCHEM™ chemical barrier technology providing superior protection for use in hazardous environments
- ANSELL GRIP™ Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
- Inner soft nylon liner for comfort and increased mechanical protection
- Oeko-Tex™ Standard 100 Approved
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 1149, EN407 |
| Chlorinated | No |
| Color | Gray, Black |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile, Neoprene |
| Size | 7 |
| Thickness (English) | 15 mil |
| Thickness (Metric) | 0.38 mm |
| EN388 Standard | EN 388:3121A |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?