missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-005 Green Nitrile Chemical Protection Gloves, Nylon Lining
Shop All Ansell ProductsDescription
- Unique Nitrile/Neoprene blend provides enhanced chemical permeation and degradation resistance
- AlphaTec 58-005 has Type A chemical protection under new ENISO 374:2016
- Ansell Grip Technology for the handling of wet or oily parts providing enhanced dexterity, grip and comfort
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020 , EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Applications | Industrial |
| Color | Green |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Product Type | Chemical-resistant Gloves |
| Size | 10 |
| EN388 Standard | 4122A |
| EN ISO 374-1 | Type A |
| EN ISO 374-1 CHEMICAL LETTER CODES | AJKLMNOPT |
| Show More |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?