Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-008 Extended Full Arm Coverage Gloves
Produktkod. 17835641 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
8
9
10
Förpackningsstorlek:
10 pairs
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Size Förpackningsstorlek
17835641 10 10 pairs
17815641 8 10 pairs
17825641 9 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17835641 missing translation for 'mfr' Ansell missing translation for 'supplierNo' 58008100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.70€
    301.57€ / 10 pairs
    Save 157.13€
    34% Off
In Stock
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dry and wet grip enhance dexterity and reduce hand fatigue. Wide cuff to allow donning over protection clothing.
  • Nitrile polymer for excellent mechanical protection as well as resistance to oils, fats, greases and hydrocarbons
  • AlphaTec 58-008 has Type A chemical protection under new ENISO 374:2016
  • Lozenge grip for enhance grip in dry and wet conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance (Europe) EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Contact
Chlorinated Yes
Accelerator Free No
Applications Industrial
Coating Material Nitrile
Color Green
Latex Free Yes
Material Nitrile
Product Type Protective Gloves
Size 10
Gender Unisex
Glove Cuff Style Extended
Lining Lined
Model 58-008
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.