Learn More
Descripción
- Tie fastening to waist
- 100cm long tie fastening
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Apron |
| Size | Universal |
| Material | Multi-layer Barrier Laminate Fabric |
| Color | Green |
| Disposable | Single-use |
| Closure Type | Waist Ties |
| Sterility | Non-sterile |
| No. of Pockets | None |
| Resistance | Abrasions, acids, anti-static, bloodborne pathogens, chemicals |
| Certifications/Compliance | EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Type PB (4); EN14126: 2003, Types PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?