Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Hot surface
Product Code. 15694737 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
200 mm
Height (Metric):
87 mm
173 mm
Packungsgröße:
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Width (Metric) Height (Metric) Packungsgröße
15694737 100 mm 87 mm Each
15604747 200 mm 173 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15694737 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 828842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.10€
    5.47€ / Pack of 1
    Save 0.63€
    10% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminum
Quantity 1 Ea.
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 87 mm
Thickness 1.016 mm
Width (Metric) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Shape Triangular
Languages Global
Color Black on Yellow
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.