Description
Includes
anti-mouse IgG horseradish peroxidase conjugate, 100μL; anti-rabbit IgG horseradish peroxidase conjugate, 100μL; Amersham ECL blocking agent, 5g
- Designed for use with nitrocellulose or PVDF membranes
- System optimized for use with ECL detection reagents (Not included)
Especificaciones
Especificaciones
| For Use With (Application) | High sensitivity western blotting and chemifluorescent detection on scanners |
| Includes | 100μL Anti-Mouse IgG, Peroxidase linked whole Antibody (from Sheep), 100μL Anti-Rabbit IgG, Peroxidase linked whole Antibody (from Donkey), 5g ECL™ membrane blocking agent |
| Quantity | Each |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?