Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium Bicarbonate, Fisher BioReagents
Beskrivelse
Poly Bottle; 500g
Ammonium Bicarbonate is used for many biochemical applications.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Ammonium Bicarbonate |
| Melting Point | 105°C |
| CAS | 1066-33-7 |
| Color | White |
| pH | 8 |
| Physical Form | Powder/Solid |
| Quantity | 500 g |
| Assay Percent Range | 21.30 to 21.73 % |
| Molecular Formula | CH5NO3 |
| Linear Formula | NH4HCO3 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium bicarbonate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash face, hands and any thoroughly after handling.
- P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P330-Rinse mouth.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?