Läs mer
Ammonium iron (III) citrate, J.T. Baker™
Produktkod. 10666102 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
10666102 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10666102 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 1110.1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Laboratory Reagent
Specifikationer
CAS 1185-57-5
Quantity 1 kg
Assay Percent Range 14.5 to 16.0% (as Fe)
Molecular Formula C6H8FeNO7
MDL Number MFCD00013099
Synonym Ammonium iron (III) citrate , Ferric Ammonium Citrate , Ammonium ferric citrate
InChI Key FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
SMILES N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC Name iron(3+) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate amine
Molecular Weight (g/mol) 261.98
Packaging Glass bottle for solids
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.